Learn More
Metacrilato de 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutilo, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357796 5 g 5 g
11367796 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357796 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12922.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13695-31-3 | C8H7F7O2 | 268.131 g/mol
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl methacrylate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metacrilato de 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutilo se utiliza como intermedio de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13695-31-3
Fórmula molecular C8H7F7O2
Peso molecular (g/mol) 268.131
Número MDL MFCD00039251
Clave InChI VIEHKBXCWMMOOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heptafluorobutyl methacrylate, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl methacrylate, 1h,1h-heptafluorobutyl methacrylate, 1h,1h-heptafluoro-n-butyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl ester, methacrylic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl ester, methacrylic acid 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl ester, heptafluoropropylmethyl methacrylate, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl 2-methylacrylate #
PubChem CID 83666
Nombre IUPAC 2-metilprop-2-enoato de 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutilo
SMILES CC(=C)C(=O)OCC(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl methacrylate
Nombre de nota stabilized
Punto de ebullición 134°C to 136°C
Temperatura de inflamación 36°C (96°F)
Olor Recognizable
Cantidad 5 g
Número UN UN3272
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.13
Porcentaje de pureza 97%