Learn More
Acrilato de 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutilo, 97 %, estabilizado con 100 ppm de 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378405 5 g 5 g
11388405 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378405 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10400.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 424-64-6 | C7H5F7O2 | 254.104 g/mol
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl acrylate is a useful fluorinated acrylate for proteomics research. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acrilato de 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutilo es un acrilato fluorado útil para la investigación proteómica. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes, calor, radiación ultravioleta e iniciadores de radicales libres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 424-64-6
Fórmula molecular C7H5F7O2
Peso molecular (g/mol) 254.104
Número MDL MFCD00039252
Clave InChI PLXOUIVCSUBZIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h,1h-heptafluorobutyl acrylate, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl acrylate, heptafluorobutyl acrylate, 2-propenoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl ester, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl acrylate, stab. with 100 ppm 4-methoxyphenol, 1h, 1h-heptafluorobutylacrylate, 1,1-dihydroheptafluorobutyl acrylate, 1h,1h-heptafluorobut-1-yl acrylat, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl=propenoate
PubChem CID 67923
Nombre IUPAC prop-2-enoato de 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutilo
SMILES C=CC(=O)OCC(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl acrylate
Nombre de nota stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Densidad 1.418
Punto de ebullición 57°C to 58°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación 31°C (87°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.331
Cantidad 5 g
Número UN UN3272
Beilstein 1792520
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.11
Porcentaje de pureza 97%