Learn More
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-iodobutano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11346826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11346826 5 g 5 g
11336826 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11346826 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04173.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 374-98-1 | C4H2F7I | 309.953 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 374-98-1
Fórmula molecular C4H2F7I
Peso molecular (g/mol) 309.953
Número MDL MFCD00013719
Clave InChI AFHPVXVEXINDFS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heptafluorobutyl iodide, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-iodobutane, butane, 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-4-iodo, 1h,1h-heptafluorobutyl iodide, 1h,1h-heptafluoro-1-iodobutane, acmc-20aoko, 1-iodo-1h,1h-perfluorobutane, 1h,1h-heptafluoro-1-iodobutan, 1-iodo-2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutane
PubChem CID 67806
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-4-iodobutano
SMILES C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-iodobutane
Densidad 2.054
Punto de ebullición 91°C to 92°C
Temperatura de inflamación None
Fórmula lineal CF3CF2CF2CH2I
Índice de refracción 1.3625
Cantidad 5 g
Beilstein 1761927
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.95
Porcentaje de pureza 96%