Learn More
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10226960 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10226960 10 g Frasco de vidrio 10 g
15710849 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10226960 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 243890100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 375-01-9 | C4H3F7O | 200.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 375-01-9
Fórmula molecular C4H3F7O
Peso molecular (g/mol) 200.06
Número MDL MFCD00004674
Clave InChI WXJFKAZDSQLPBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-butanol, 1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1h,1h-heptafluorobutanol-1, 1h,1h-heptafluoro-1-butanol, 1,1-dihydroperfluorobutyl alcohol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanol, 1,1-dihydroperfluorobutanol, 1,1-h,h-heptafluorobutanol, perfluoro-1,1-dihydrobutanol, butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
PubChem CID 9776
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutan-1-ol
SMILES OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a beige
Densidad 1.6000g/mL
Punto de ebullición 96°C to 97°C
Temperatura de inflamación 25°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3CF2CF2CH2OH
Índice de refracción 1.2920 to 1.294
Cantidad 10 g
Beilstein 01, 1547
Gravedad específica 1.6
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.06
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.