Learn More
2,2',3,3',4,3',6-heptaclorobifenilo, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16300088 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
16300088 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 16300088 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S2107
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
2,2',3,3',4,4',6-heptaclorobifenilo52663-71-51000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2',3,3',4,4',6-Heptachlorobiphenyl
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 52663-71-5, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C12H3Cl7
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI TZMHVHLTPWKZCI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1C2=C(C(=C(C=C2Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Nombre IUPAC 1,2,3,5-tetracloro-4-(2,3,4-triclorofenil)benceno
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Peso molecular (g/mol) 395.306
PubChem CID 40478
Cantidad 1 mL
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio