Learn More
2,2,3,3,3-Pentafluoropropilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11363766 1 g 1 g
11373766 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363766 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16819.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 422-03-7 | C3H4F5N | 149.064 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 422-03-7
Fórmula molecular C3H4F5N
Peso molecular (g/mol) 149.064
Número MDL MFCD00042459
Clave InChI DPQNQLKPUVWGHE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79002
Nombre IUPAC 2,2,3,3,3-pentafluoropropan-1-amina
SMILES C(C(C(F)(F)F)(F)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine
Densidad 1.4
Punto de ebullición 49°C to 50°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.297
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Beilstein 1743135
Sinónimo 2,2,3,3,3-pentafluoropropylamine, pentafluoropropylamine, acmc-1amc1, 1h,1h-pentafluoropropylamine, 2,2,3,3,3-penta-fluoropropylamine, 2,2,3,3,3-pentafluoro-propylamine, 2,2,3,3,3-pentafluoro-propyl amine, 1-propanamine,2,2,3,3,3-pentafluoro, 1-propanamine, 2,2,3,3,3-pentafluoro
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.06
Porcentaje de pureza 97%