Learn More
Metacrilato de 2,2,3,3,3-pentafluoropropilo, 97 %, estab., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495767 25 g 25 g
11485767 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24340.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 45115-53-5 | C7H7F5O2 | 218.123 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 45115-53-5
Fórmula molecular C7H7F5O2
Peso molecular (g/mol) 218.123
Número MDL MFCD00039256
Clave InChI CLISWDZSTWQFNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h,1h-pentafluoropropyl methacrylate, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ester, 1h,1h-pentafluoro-n-propyl methacrylate, 2,2,3,3,3-pentafluoro-n-propyl methacrylate, methacrylic acid 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ester, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl methacrylate stabilized with tbc, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl methacrylate, contains 100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
PubChem CID 123516
Nombre IUPAC 2,2,3,3,3-pentafluoropropil 2-metilprop-2-enoato
SMILES CC(=C)C(=O)OCC(C(F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl methacrylate
Nombre de nota stabilized
Densidad 1.279
Punto de ebullición 54°C to 55°C (100 mmHg)
Temperatura de inflamación 29°C (84°F)
Índice de refracción 1.348
Cantidad 25 g
Número UN UN3272
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.12
Porcentaje de pureza 97%