Learn More
Acrilato de 2,2,3,3,3-pentafluoropropilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348385 1 g 1 g
11358385 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348385 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10343.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 356-86-5 | C6H5F5O2 | 204.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 356-86-5
Fórmula molecular C6H5F5O2
Peso molecular (g/mol) 204.10
Número MDL MFCD00039257
Clave InChI JDVGNKIUXZQTFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl acrylate, 1h,1h-pentafluoropropyl acrylate, 2-propenoic acid, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ester, acmc-20aokp, acrylic acid=2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ester, acrylic acid 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ester, 2-propenoic acid,2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ester, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl acrylate stabilized with tbc, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl acrylate, contains 100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
PubChem CID 67744
Nombre IUPAC prop-2-enoato de 2,2,3,3,3-pentafluoropropilo
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)COC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl acrylate
Densidad 1.32
Punto de ebullición 49°C to 50°C (100 mmHg)
Temperatura de inflamación 23°C (73°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal H2C=CHCO2CH2CF2CF3
Índice de refracción 1.336
Cantidad 1 g
Número UN UN3272
Beilstein 1779140
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.1
Porcentaje de pureza 97%