Learn More
2,2,3,3,3-Pentafluoropropionamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11447164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11447164 25 g 25 g
11437164 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11447164 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21566.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 2,2,3,3,3-pentafluoropropionamida se utiliza como intermediario químico, orgánico y farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 354-76-7
Fórmula molecular C3H2F5NO
Peso molecular (g/mol) 163.05
Número MDL MFCD00039771
Clave InChI KQTOYEUYHXUEDB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 67722
Nombre IUPAC Pentafluoropropanamida
SMILES NC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3,3-Pentafluoropropionamide
Punto de fusión 92°C to 97°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1773386
Sinónimo pentafluoropropionamide, pentafluoropropanamide, propanamide, 2,2,3,3,3-pentafluoro, 2,2,3,3,3-pentafluoropropionamide, acmc-1cjql, pentafluoro propionic acid amide, 2,2,3,3,3-pentafluoropropionamide,, propanamide,2,2,3,3,3-pentafluoro
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.05
Porcentaje de pureza 97%