Learn More
Ácido 2,2,3,3,3-Pentafluoropropanoico, TRC
Código de producto. 17923095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17923095 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 17923095 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2272351G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3,3-Pentafluoropropanoic Acid
CAS 422-64-0
Fórmula molecular C3HF5O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Perfluoropropionic Acid, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropanoic acid (ACI), Propanoic acid, pentafluoro- (9CI), Propionic acid, pentafluoro- (6CI, 7CI, 8CI), 2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic acid, Pentafluoropropanoic acid, Pentafluoropropionic acid, Perfluoropropanoic acid, Perfluoropropionic acid, PFPrA, PFPrA, Pentafluoro-propanoic Acid, Pentafluoro-propionic Acid, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic Acid, Pentafluoropropanoic Acid, Pentafluoropropionic Acid, Perfluoropropanoic Acid, Perfluoropropionic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C3HF5O2/c4-2(5,1(9)10)3(6,7)8/h(H,9,10)
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoico
Peso molecular (g/mol) 164.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.9897