Learn More
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11493804 25 g 25 g
11483804 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11493804 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11846.14
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 422-05-9 | C3H3F5O | 150.048 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,2,3,3,3-pentafluoro-1-propanol se utiliza como intermedio farmacéutico.Puede usarse en los campos agroquímico, farmacéutico y de colorantes, entre otros.
Solubilidad
Soluble en agua. 21,9 g/l a 25 °C
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos y anhídridos de ácidos.Mantener alejado del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 422-05-9
Fórmula molecular C3H3F5O
Peso molecular (g/mol) 150.048
Número MDL MFCD00004673
Clave InChI PSQZJKGXDGNDFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,3,3,3-pentafluoro-1-propanol, pentafluoro-1-propanol, 1,1-dihydroperfluoropropanol, pfpoh, 2,2,3,3,3-pentafluoropropanol, 1h,1h-pentafluoropropanol, 1-propanol, 2,2,3,3,3-pentafluoro, 1h,1h-pentafluoropropanol-1, c2f5ch2oh, unii-epj1s961sn
PubChem CID 9872
Nombre IUPAC 2,2,3,3,3-pentafluoropropan-1-ol
SMILES C(C(C(F)(F)F)(F)F)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol
Densidad 1.505
Punto de ebullición 80°C to 81°C
Índice de refracción 1.288
Cantidad 25 g
Beilstein 1743133
Información de solubilidad Soluble in water.21.9g/L at 25°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.05
Porcentaje de pureza 98%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.