Learn More
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11483804 5 g 5 g
11493804 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11483804 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11846.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 422-05-9 | C3H3F5O | 150.048 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,2,3,3,3-pentafluoro-1-propanol se utiliza como intermedio farmacéutico.Puede usarse en los campos agroquímico, farmacéutico y de colorantes, entre otros.
Solubilidad
Soluble en agua. 21,9 g/l a 25 °C
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos y anhídridos de ácidos.Mantener alejado del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 422-05-9
Fórmula molecular C3H3F5O
Peso molecular (g/mol) 150.048
Número MDL MFCD00004673
Clave InChI PSQZJKGXDGNDFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,3,3,3-pentafluoro-1-propanol, pentafluoro-1-propanol, 1,1-dihydroperfluoropropanol, pfpoh, 2,2,3,3,3-pentafluoropropanol, 1h,1h-pentafluoropropanol, 1-propanol, 2,2,3,3,3-pentafluoro, 1h,1h-pentafluoropropanol-1, c2f5ch2oh, unii-epj1s961sn
PubChem CID 9872
Nombre IUPAC 2,2,3,3,3-pentafluoropropan-1-ol
SMILES C(C(C(F)(F)F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol
Densidad 1.505
Punto de ebullición 80°C to 81°C
Índice de refracción 1.288
Cantidad 5 g
Beilstein 1743133
Información de solubilidad Soluble in water.21.9g/L at 25°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.05
Porcentaje de pureza 98%