Learn More
2,2,2-Trifenilacetofenona, TRC
Código de producto. 30456502
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456502 10 g 10 g
30453587 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30456502 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT80878510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 466-37-5
Fórmula molecular C26H20O
Peso molecular (g/mol) 348.45
Sinónimo Benzopinacolone, NSC 194, NSC 2820, Phenyl trityl ketone, Tetraphenylethanone, ω,ω,ω-Triphenylacetophenone, beta-Benzopinacolone (6CI), 1,2,2,2-Tetraphenyl-1-ethanone, 1,2,2,2-Tetraphenylethanone, Tetraphenylethanone, 2,2,2-Triphenylacetophenone, 1,2,2,2-Tetraphenylethanone
Nombre IUPAC 1,2,2,2-tetrafeniletanona
SMILES O=C(c1ccccc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Triphenylacetophenone
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C26H20O/c27-25(21-13-5-1-6-14-21)26(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.1514