Learn More
Ácido 2,2,2-Trifenilacético, TRC
Código de producto. 30010192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010192 500 mg 500 miligramos
30007273 5 g 5 g
30012137 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010192 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT895695500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 595-91-5
Fórmula molecular C20 H16 O2
Peso molecular (g/mol) 288.34
Sinónimo Triphenylacetic acid, Benzeneacetic acid, α,α-diphenyl-, Acetic acid, triphenyl- (6CI,7CI,8CI), α,α-Diphenylbenzeneacetic acid, 2,2,2-Triphenylacetic acid, NSC 61, Triphenylacetic acid, Triphenylmethanecarboxylic acid, GI 179710X
Nombre IUPAC ácido 2,2,2-trifenilacético
SMILES OC(=O)C(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triphenylacetic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H16O2/c21-19(22)20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H,(H,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.115