Learn More
2,2,2-Trimetiltioacetamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11370036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11370036 1 g 1 g
11360036 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11370036 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32092.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 630-22-8 | C5H11NS | 117.21 g/mol
2,2,2-Trimethylthioacetamide, is used as a pharmaceutical and organic intermediate, an important amino protective agent, pharmaceutical and synthetic organic make intermediates, organic synthesis used to introduce t- Boc protect gene species.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,2,2-trimetiltioacetamida se utiliza como un intermedio farmacéutico y orgánico, un importante agente amino protector, un intermedio de fabricación orgánica de productos farmacéuticos y sintéticos y para la síntesis orgánica utilizada para introducir especies de genes protectores t-Boc.
Solubilidad
Soluble en agua (10 g/l) (25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 630-22-8
Fórmula molecular C5H11NS
Peso molecular (g/mol) 117.21
Número MDL MFCD09742834
Clave InChI FJZJUSOFGBXHCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,2-trimethylthioacetamide, 2,2-dimethylthiopropionamide, neopentanethioamide, propanethioamide, 2,2-dimethyl, thiopivalamide, 2,2-dimethyl-thiopropionamide, 2,2-dimethylthio propionamide, propanethioamide,2,2-dimethyl, 2-methyl-2-methylthiopropionamide, propionamide, 2-methyl-2-methylthio
PubChem CID 3031130
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropanotioamida
SMILES CC(C)(C)C(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trimethylthioacetamide
Punto de fusión 113°C to 117°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water (10g/L) (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.21
Porcentaje de pureza 97%