Learn More
2,2,2-Trimetilacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392676 5 g 5 g
11382676 1 g 1 g
11302686 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11392676 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08729.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 938-16-9 | C11H14O | 162.232 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 938-16-9
Fórmula molecular C11H14O
Peso molecular (g/mol) 162.232
Número MDL MFCD00008844
Clave InChI OECPUBRNDKXFDX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dimethylpropiophenone, pivalophenone, 2,2,2-trimethylacetophenone, phenyl tert-butyl ketone, tert-butyl phenyl ketone, 1-propanone, 2,2-dimethyl-1-phenyl, unii-96ba178unx, t-bubz, t-butyl phenyl ketone, dsstox_cid_28184
PubChem CID 70308
Nombre IUPAC 2,2-dimetil-1-fenilpropan-1-ona
SMILES CC(C)(C)C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trimethylacetophenone
Densidad 0.97
Punto de ebullición 219°C to 222°C
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Índice de refracción 1.5084
Cantidad 5 g
Beilstein 1906460
Información de solubilidad Not miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.23
Porcentaje de pureza 98%