Learn More
2,2,2-Trimetilacetamida, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473714 250 g 250 g
11453714 10 g 10 g
11463714 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473714 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11319.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 754-10-9 | C5H11NO | 101.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 754-10-9
Fórmula molecular C5H11NO
Peso molecular (g/mol) 101.15
Número MDL MFCD00008011
Clave InChI XIPFMBOWZXULIA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12957
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropanamida
SMILES CC(C)(C)C(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trimethylacetamide
Punto de fusión 153°C to 157°C
Punto de ebullición 212°C
Fórmula lineal (CH3)3CCONH2
Cantidad 250 g
Beilstein 1742147
Sinónimo pivalamide, trimethylacetamide, 2,2,2-trimethylacetamide, propanamide, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethylpropionamide, 2,2-dimethyl-propionamide, unii-fes86mr7zi, fes86mr7zi, propanamide,2,2-dimethyl, trimethylacetarnide
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.15
Porcentaje de pureza ≥98%