Learn More
2,2,2-Trifluoroyodoetano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11433398 10 g 10 g
11443398 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11433398 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17804.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 353-83-3 | C2H2F3I | 209.938 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 353-83-3
Fórmula molecular C2H2F3I
Peso molecular (g/mol) 209.938
Número MDL MFCD00001082
Clave InChI RKOUFQLNMRAACI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodo-1,1,1-trifluoroethane, 2,2,2-trifluoroethyl iodide, trifluoroethyl iodide, ethane, 1,1,1-trifluoro-2-iodo, 1-iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-trifluoroiodoethane, cf3ch2i, unii-ca0j38we9z, 1,1,1-trifluoroiodoethane, 1,1,1-trifluoro-2-iodo-ethane
PubChem CID 67709
Nombre IUPAC 1,1,1-trifluoro-2-yodoetano
SMILES C(C(F)(F)F)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroiodoethane
Densidad 2.142
Punto de ebullición 53°C to 55°C
Índice de refracción 1.4009
Cantidad 10 g
Beilstein 1733201
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.94
Porcentaje de pureza 99%