Learn More
2,2,2-Trifluoroetilhidracina, solución acuosa al 70 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10422985 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10422985 5 g Frasco de vidrio 5 g
10212232 1 g Frasco de vidrio 1 g
10085153 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10422985 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 365760050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 5042-30-8 | C2H5F3N2 | 114.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5042-30-8 , 7732-18-5
Fórmula molecular C2H5F3N2
Peso molecular (g/mol) 114.07
Número MDL MFCD00007622
Clave InChI OPMFFAOEPFATTG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,2-trifluoroethyl hydrazine, 2,2,2-trifluoroethylhydrazine, 70 % in aqueous solution, 2,2,2-trifluoroethyl hydrazine in water, sntljqhjptadtauup@, acmc-20aoks, trifluoroethyl hydrazine, cf3ch2nhnh2, 2,2,2-trifluorethylhydrazine
PubChem CID 78740
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoroetilhidracina
SMILES C(C(F)(F)F)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2, 2-Trifluoroethylhydrazine
Nombre de nota 70 wt% aqueous solution
% mín. CAS 65.0, 25.0
% máx. CAS 75.0, 35.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2940g/mL
Temperatura de inflamación 42°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3CH2NHNH2
Índice de refracción 1.3600 to 1.364
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.294
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.07
Porcentaje de pureza ≥65%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,2-Trifluoroethylhydrazine, 70 wt% aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.