Learn More
Clorhidrato de 2,2,2-trifluoroetilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492707 100 g 100 g
11454130 10 g 10 g
11464130 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14904.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.80€
    450.65€ / 100 g
    Ahorro 100.15€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 373-88-6 | C2H5ClF3N | 135.51 g/mol
2,2,2-Trifluoroethylamine hydrochloride, is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 2,2,2-trifluoroetilamina es una importante materia prima y un intermediario que se utiliza en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Es soluble en 0,7 al agua, soluble en etanol y cloroformo, ligeramente soluble en benceno y apenas soluble en éter.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Higroscópico. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes, ácidos, cloruros de ácidos, anhídridos de ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 373-88-6
Fórmula molecular C2H5ClF3N
Peso molecular (g/mol) 135.51
Número MDL MFCD00012875
Clave InChI ZTUJDPKOHPKRMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,2-trifluoroethylamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoroethanamine hydrochloride, trifluoroethylamine hydrochloride, ethanamine, 2,2,2-trifluoro-, hydrochloride, 2,2,2-trifluoroethylaminehydrochloride, 2,2,2-trifluoroethylamine, hydrochloride, 2,2,2-trifluoroethan-1-amine hydrochloride, 2,2,2-trifluoroethylamine hcl, ethylamine, trifluoro-, hydrochloride, ethanamine, 2,2,2-trifluoro-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 9772
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoroetanamina;clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NCC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroethylamine hydrochloride
Punto de fusión 218°C (sublimation)
Fórmula lineal CF3CH2NH2·HCl
Cantidad 100 g
Beilstein 3652103
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad It is Soluble in 0.7 to water,but soluble in ethanol and chloroform,slightly soluble in benzene,hardly soluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.52
Porcentaje de pureza 98%