Learn More
2,2,2-Trifluoroetilamina, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15700859 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15700859 50 g Frasco de vidrio 50 g
10753341 1 g Frasco de vidrio 1 g
10190422 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15700859 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 303500500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 753-90-2 | C2H4F3N | 99.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 753-90-2
Fórmula molecular C2H4F3N
Peso molecular (g/mol) 99.06
Número MDL MFCD00008132
Clave InChI KIPSRYDSZQRPEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,2-trifluoroethylamine, trifluoroethylamine, ethanamine, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-amine, 2-amino-1,1,1-trifluoroethane, ethylamine, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoro-ethylamine, 2,2,2-trifluorethanamin, trifluoro ethylamine, trifluoroethyl amine
PubChem CID 9773
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoroetanamina
SMILES C(C(F)(F)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2, 2-Trifluoroethylamine
% mín. CAS 99.4
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.2400g/mL
Punto de ebullición 37°C to 38°C
Temperatura de inflamación -16°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3CH2NH2
Índice de refracción 1.3000 to 1.302
Cantidad 50 g
Gravedad específica 1.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.06
Porcentaje de pureza 99.50%
Forma física Líquido