Learn More
2,2,2-Trifluoroetilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495686 5 g 5 g
11485686 1 g 1 g
11405696 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495686 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20789.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 753-90-2 | C2H4F3N | 99.056 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 753-90-2
Fórmula molecular C2H4F3N
Peso molecular (g/mol) 99.056
Número MDL MFCD00008132
Clave InChI KIPSRYDSZQRPEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,2-trifluoroethylamine, trifluoroethylamine, ethanamine, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-amine, 2-amino-1,1,1-trifluoroethane, ethylamine, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoro-ethylamine, 2,2,2-trifluorethanamin, trifluoro ethylamine, trifluoroethyl amine
PubChem CID 9773
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoroetanamina
SMILES C(C(F)(F)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroethylamine
Densidad 1.245
Punto de ebullición 36°C to 38°C
Temperatura de inflamación −16°C (3°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.295
Cantidad 5 g
Número UN UN2733
Beilstein 1733204
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.06
Porcentaje de pureza 98%