Learn More
Trifluorometanosulfonato de 2,2,2-trifluoroetilo, 97%
Código de producto. 15276058 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15276058 25 g 25 g
15256058 1 g 1 g
15266058 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15276058 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454970250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS:6226-25-1 | C3H2F6O3S | 232,1 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6226-25-1
Fórmula molecular C3H2F6O3S
Peso molecular (g/mol) 232.1
Clave InChI RTMMSCJWQYWMNK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,2-trifluoroethyltrifluoromethanesulfonate, 2,2,2-trifluoroethyl triflate, methanesulfonic acid, trifluoro-, 2,2,2-trifluoroethyl ester, trifluoromethanesulfonic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyl trifluorometanesulfonic acid, 2,2,2-trifluoroethyltrifluoromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyl trifluoromethane sulfonate, trifluoroethyltriflate, trifluoroethyl triflate
PubChem CID 80366
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoroetil trifluorometanulfonato
SMILES C(C(F)(F)F)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate
Densidad 1.6100g/mL
Punto de ebullición 89.0°C to 91.0°C (740.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Fórmula lineal CF3SO3CH2CF3
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.1
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación