Learn More
Trifluorometanosulfonato de 2,2,2-trifluoroetilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15496636 5 g 5 g
15406646 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496636 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61603.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6226-25-1 | C3H2F6O3S | 232.096 g/mol
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate is a powerful trifluoroethylating agent which is useful for synthesis of fluorinated amino acids. It is used as a reagent in thenantioselective preparation of cyclic N-aryl hydroxamic acids via phase-transfer catalyzed alkylation of nitrobenzyl bromides to give nirophenylalanines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trifluorometanosulfonato de 2,2,2-trifluoroetilo es un potente agente de trifluoroetilación que es útil para la síntesis de aminoácidos fluorados. Se utiliza como reactivo en la preparación enantioselectiva de los ácidos hidroxámicos de N-arilo cíclicos a través de la alquilación catalizada de transferencia de fase de los bromuros de nitrobencilo para dar nirofenilalaninas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6226-25-1
Fórmula molecular C3H2F6O3S
Peso molecular (g/mol) 232.096
Número MDL MFCD00671579
Clave InChI RTMMSCJWQYWMNK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,2-trifluoroethyltrifluoromethanesulfonate, 2,2,2-trifluoroethyl triflate, methanesulfonic acid, trifluoro-, 2,2,2-trifluoroethyl ester, trifluoromethanesulfonic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyl trifluorometanesulfonic acid, 2,2,2-trifluoroethyltrifluoromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyl trifluoromethane sulfonate, trifluoroethyltriflate, trifluoroethyl triflate
PubChem CID 80366
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoroetil trifluorometanulfonato
SMILES C(C(F)(F)F)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.611 g/mL
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal CF3SO3CH2CF3
Índice de refracción 1.306
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.1
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido