Learn More
Trifluoroacetato de 2,2,2-trifluoroetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,2-Trifluoroethyl Trifluoroacetate |
| CAS | 407-38-5 |
| Fórmula molecular | C4H2F6O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2,2,2-Trifluoroethyl 2,2,2-Trifluoroacetate, 2,2,2-Trifluoroethyl Trifluoroacetate, Trifluoroacetic Acid 2,2,2-trifluoroethyl Ester, Trifluoroethyl Trifluoroacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H2F6O2/c5-3(6,7)1-12-2(11)4(8,9)10/h1H2 |
| SMILES | O=C(OCC(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trifluoroetilo 2,2,2-trifluoroacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 196.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196 |