Learn More
Triflato de 2,2,2-trifluoroetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,2-Trifluoroethyl Triflate |
| CAS | 6226-25-1 |
| Fórmula molecular | C3H2F6O3S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Trifluoromethanesulfonic Acid 2,2,2-Trifluoroethyl Ester, 2,2,2-Trifluoroethanol Trifluoromethanesulfonate, 2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate, 2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethylsulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H2F6O3S/c4-2(5,6)1-12-13(10,11)3(7,8)9/h1H2 |
| SMILES | FC(F)(F)COS(=O)(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trifluoroetil trifluorometanulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 232.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.9629 |