Learn More
Triclorometanosulfonato de 2,2,2-trifluoroetilo, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428889 1 g 1 g
11352626 5 g 5 g
11362626 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15428889 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08635.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23199-56-6 | C3H2Cl3F3O3S | 281.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23199-56-6
Fórmula molecular C3H2Cl3F3O3S
Peso molecular (g/mol) 281.45
Número MDL MFCD00042400
Clave InChI GOIWZZQXWJVDOG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,2-trifluoroethyl trichloromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyl trichloromethane-sulfonate, trichloromethanesulfonic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, methanesulfonic acid, trichloro-, 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethyl trichloromethyl sulfonate, acmc-20aoku, trifluoroethyl trichloromethylsulfonate, trifluoroethyl trichloromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyltrichloromethanesulfonate, 1,1,1-trifluoroethyl trichloromethanesulfonate
PubChem CID 90027
Nombre IUPAC Triclorometanosulfonato de 2,2,2-trifluoroetilo
SMILES FC(F)(F)COS(=O)(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroethyl trichloromethanesulfonate
Punto de fusión -70°C
Densidad 1.714
Punto de ebullición 84°C to 86°C (20 mmHg)
Olor Acrid
Índice de refracción 1.422
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 1108366
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.47
Porcentaje de pureza 94%