Learn More
Tosilato de 2,2,2-trifluoroetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,2-Trifluoroethyl Tosylate |
| CAS | 433-06-7 |
| Fórmula molecular | C9H9F3O3S |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 2,2,2-trifluoroethanol 4-Methylbenzenesulfonate, 2,2,2-Trifluoroethanol p-Toluenesulfonate, 2,2,2-Trifluoroethanol 4-Methylbenzenesulfonate, 2,2,2-Trifluoroethyl 4-Methylbenzenesulfonate, 2,2,2-Trifluoroethyl 4-Toluenesulfonate, 2,2,2-Trifluoroethyl p-Toluenesulfonate, NSC 77401, Toluene-4-sulfonic Acid 2,2,2-Trifluoroethyl Ester, p-Toluenesulfonic Acid 2,2,2-Trifluoroethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9F3O3S/c1-7-2-4-8(5-3-7)16(13,14)15-6-9(10,11)12/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trifluoroetil 4-metilbencensulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 254.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.0224 |