Learn More
2,2,2-trifluoroetil p-toluensulfonato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11483478 25 g 25 g
11493478 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11483478 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17871.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 433-06-7 | C9H9F3O3S | 254.223 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 433-06-7
Fórmula molecular C9H9F3O3S
Peso molecular (g/mol) 254.223
Número MDL MFCD00000443
Clave InChI IGKCQDUYZULGBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,2-trifluoroethyl p-toluenesulfonate, 2,2,2-trifluoroethyl tosylate, trifluoroethanol tosylate, trifluorethyltosylate, 2,2,2-trifluoroethyl-p-toluenesulfonate, ethanol, 2,2,2-trifluoro-, 4-methylbenzenesulfonate, 2,2,2-trifluoroethyl p-toluenesulphonate, ethanol, 2,2,2-trifluoro-, p-toluenesulfonate, 2,2,2-trifluoroethyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, ethanol, 2,2,2-trifluoro-, 1-4-methylbenzenesulfonate
PubChem CID 67942
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoroetil 4-metilbencensulfonato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroethyl p-toluenesulfonate
Punto de fusión 37°C to 42°C
Punto de ebullición 87°C to 92°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 2699394
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.23
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,2-Trifluoroethyl p-toluenesulfonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,2-Trifluoroethylp-toluenesulfonate