Learn More
(2,2,2-Trifluoroetil)oxirano, 97 %,Acros Organics™
Código de producto. 15535916 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15535916 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15535916 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 455970010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2,2,2-Trifluoroethyl)oxirane
CAS 407-12-5
Densidad 1.2487g/mL
Punto de ebullición 68.0°C to 82.0°C
Temperatura de inflamación −12°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Fórmula molecular C4H5F3O
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.2487
Sinónimo 2-2,2,2-trifluoroethyl oxirane, 2,2,2-trifluoroethyl oxirane, 4,4,4-trifluoro-1,2-epoxybutane, acmc-1ctef, 1,1,1-trifluoro-3,4-epoxybutane, 2-2,2,2-trifluoro-ethyl-oxirane, 3-trifluoromethyl-1,2-epoxypropane, oxirane,2-2,2,2-trifluoroethyl, 2-2,2,2-tris fluoranyl ethyl oxirane
Clave InChI KSAGWVJHDZAMEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C(O1)CC(F)(F)F
Nombre IUPAC 2-(2,2,2-trifluoroetil)oxirano
Peso molecular (g/mol) 126.08
PubChem CID 2782635
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.08
Porcentaje de pureza 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • (2,2,2-Trifluoroethyl)oxirane, 97%
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.