Learn More
2,2,2-Trifluoroetil metacrilato, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10093680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10093680 25 g 25 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10093680 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 312780250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 352-87-4 | Molecular Formula: C6H7F3O2 | Molecular Weight: 168.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 352-87-4
Fórmula molecular C6H7F3O2
Peso molecular (g/mol) 168.12
Número MDL MFCD00013576,MFCD00274739
Clave InChI QTKPMCIBUROOGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,2-trifluoroethyl methacrylate, trifluoroethyl methacrylate, methacrylic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethylmethacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2-methyl-acrylic acid 2,2,2-trifluoro-ethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, trifluoroethyl ester, 2-methyl-2-propenoic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethyl m, acmc-1af8z
PubChem CID 9608
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoroetil 2-metilprop-2-enoato
SMILES CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Densidad 1.1800g/mL
Punto de ebullición 59.0°C (100.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 16°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=C(CH3)CO2CH2CF3
Índice de refracción 1.3600 to 1.3620
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.18
Estabilizante 100ppm MEHQ
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina