Learn More
2,2,2-Metacrilato de trifluoroetilo, 98 %, estabilizado con 30-50 ppm 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15447515 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15447515 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17012.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate
Nombre de nota stabilized with 30 to 50 ppm 4-methoxyphenol
CAS 352-87-4
Densidad 1.181
Punto de ebullición 29°C to 30°C (40 mmHg)
Temperatura de inflamación 25°C (77°F)
Olor Pungent
Fórmula molecular C6H7F3O2
Índice de refracción 1.361
Número MDL MFCD00013576,MFCD00274739
Cantidad 25 g
Número UN UN3272
Beilstein 4175872
Sinónimo 2,2,2-trifluoroethyl methacrylate, trifluoroethyl methacrylate, methacrylic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethylmethacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2-methyl-acrylic acid 2,2,2-trifluoro-ethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, trifluoroethyl ester, 2-methyl-2-propenoic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethyl m, acmc-1af8z
Clave InChI QTKPMCIBUROOGY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)F
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoroetil 2-metilprop-2-enoato
Peso molecular (g/mol) 168.12
PubChem CID 9608
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.12
Porcentaje de pureza 98%