Learn More
Isocianato de 2,2,2-trifluoroetilo, TRC
Código de producto. 30453156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30453156 500 mg 500 miligramos
30456647 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30453156 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT790250500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroethyl Isocyanate
CAS 371-92-6
Fórmula molecular C3H2F3NO
Cantidad 500 mg
Sinónimo Isocyanic Acid 2,2,2-Trifluoroethyl Ester, 1,1,1-Trifluoro-2-isocyanato-ethane
Fórmula InChI InChI=1S/C3H2F3NO/c4-3(5,6)1-7-2-8/h1H2
SMILES FC(F)(F)CN=C=O
Nombre IUPAC 1,1,1-trifluoro-2-isocianatoetano
Peso molecular (g/mol) 125.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.01
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.