Learn More
Isocianato de 2,2,2-trifluoroetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,2-Trifluoroethyl Isocyanate |
| CAS | 371-92-6 |
| Fórmula molecular | C3H2F3NO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Isocyanic Acid 2,2,2-Trifluoroethyl Ester, 1,1,1-Trifluoro-2-isocyanato-ethane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H2F3NO/c4-3(5,6)1-7-2-8/h1H2 |
| SMILES | FC(F)(F)CN=C=O |
| Nombre IUPAC | 1,1,1-trifluoro-2-isocianatoetano |
| Peso molecular (g/mol) | 125.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.01 |