Learn More
Formato de 2,2,2-trifluoroetilo, TRC
Código de producto. 30451509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30451509 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30451509 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7745351G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroethyl Formate
CAS 32042-38-9
Fórmula molecular C3H3F3O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,2,2-Trifluoro-ethanol-1-formate
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3F3O2/c4-3(5,6)1-8-2-7/h2H,1H2
SMILES FC(F)(F)COC=O
Nombre IUPAC formato de 2,2,2-trifluoroetilo
Peso molecular (g/mol) 128.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.0085