Learn More
Formato de 2,2,2-trifluoroetilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,2,2-Trifluoroethyl Formate |
| CAS | 32042-38-9 |
| Fórmula molecular | C3H3F3O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2,2,2-Trifluoro-ethanol-1-formate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H3F3O2/c4-3(5,6)1-8-2-7/h2H,1H2 |
| SMILES | FC(F)(F)COC=O |
| Nombre IUPAC | formato de 2,2,2-trifluoroetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 128.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0085 |