Learn More
Formato de 2,2,2-trifluoroetilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11332199 5 g 5 g
11322199 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332199 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27212.06
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 32042-38-9 | Molecular Formula: C3H3F3O2 | Molecular Weight: 128.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32042-38-9
Fórmula molecular C3H3F3O2
Peso molecular (g/mol) 128.05
Número MDL MFCD06797733
Clave InChI CAFROQYMUICGNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tfef, formic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethylformate, trifluoroethyl formate, zlchem 326, hcooch2cf3, acmc-209hq8, ksc495g7p, 2,2,2-trifluoroethyl formate, 2,2,2-tris fluoranyl ethyl methanoate
PubChem CID 141681
Nombre IUPAC formato de 2,2,2-trifluoroetilo
SMILES FC(F)(F)COC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroethyl formate
Densidad 1.317
Punto de ebullición 59°C to 60°C
Temperatura de inflamación 7°C (45°F)
Índice de refracción 1.001
Cantidad 5 g
Número UN UN3272
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.05
Porcentaje de pureza 95%