Learn More
Acrilato de 2,2,2-trifluoroetilo, 98 %, estabilizado, con 200 ppm de 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423767 25 g 25 g
11413767 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11423767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18235.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 407-47-6 | C5H5F3O2 | 154.088 g/mol
It is used for adhesives because of its peeling property and also used for contact lens to give antifouling property. It is also employed as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para adhesivos debido a su capacidad de despegarse y en lentillas para aportar propiedades antiincrustantes. También se emplea como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes, calor, irradiación de luz UV e iniciadores de radicales libres. Almacénese bajo gas inerte. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger de cargas electrostáticas y de luz. Mantener refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 407-47-6
Fórmula molecular C5H5F3O2
Peso molecular (g/mol) 154.088
Número MDL MFCD00000444
Clave InChI VBHXIMACZBQHPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,2-trifluoroethyl acrylate, 2-propenoic acid, 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2-propenoic acid, trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethylacrylate, acrylic acid, 2,2,2-trifluoroethyl ester, acrylic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, tfol-a, acmc-20aokw, trifluoroethyl acrylate, pubchem12647
PubChem CID 67889
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoroetilo prop-2-enoato
SMILES C=CC(=O)OCC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroethyl acrylate
Nombre de nota stabilized with 200ppm 4-methoxyphenol
Densidad 1.216
Punto de ebullición 91°C to 93°C
Temperatura de inflamación 12°C (53°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal CF3CH2O2CCH=CH2
Índice de refracción 1.35
Cantidad 25 g
Número UN UN3272
Beilstein 1756611
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.09
Porcentaje de pureza 98%