Learn More
Acetato de 2,2,2-trifluoroetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11373806 100 g 100 g
11363806 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11373806 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16871.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 406-95-1 | C4H5F3O2 | 142.08 g/mol
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoroacetate is used in the preparation of dimethyl (3,3,3-trifluoro-2,2-dihydroxypropyl)phosphonate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trifluoroacetato de 2,2,2-trifluoroetil se utiliza en la preparación de dimetil (3,3,3-trifluoro-2,2-dihidroxipropil)fosfonato
Solubilidad
Soluble en agua (16 g/l) (25 °C)
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 406-95-1
Fórmula molecular C4H5F3O2
Peso molecular (g/mol) 142.08
Número MDL MFCD00198018
Clave InChI ZOWSJJBOQDKOHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoroethyl acetate, unii-en07rvl78u, en07rvl78u, acetic acid, 2,2,2-trifluoroethyl ester, acetic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, trifluoroethylacetate, 2,2,2-trifluoroethylacetate, acmc-20aokx, cf3ch2o2cch3, ksc494s2j
PubChem CID 136256
Nombre IUPAC acetato de 2,2,2-trifluoroetil
SMILES CC(=O)OCC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroethyl acetate
Densidad 1.258
Punto de ebullición 78°C
Temperatura de inflamación 11°C (51°F)
Fórmula lineal CH3CO2CH2CF3
Índice de refracción 1.32
Cantidad 100 g
Número UN UN3272
Beilstein 1757502
Información de solubilidad Soluble in water (16g/L) (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.08
Porcentaje de pureza 97%