Learn More
2,2,2-Trifluoroetilo 2-Hidroxi-5-(2,2,2-trifluoroetoxi)benzoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,2-Trifluoroethyl 2-Hydroxy-5-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoate |
| CAS | 106854-80-2 |
| Fórmula molecular | C11H8F6O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Hydroxy-5-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic Acid 2,2,2-Trifluoroethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H8F6O4/c12-10(13,14)4-20-6-1-2-8(18)7(3-6)9(19)21-5-11(15,16)17/h1-3,18H,4-5H2 |
| SMILES | Oc1ccc(OCC(F)(F)F)cc1C(=O)OCC(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trifluoroetilo 2-hidroxi-5-(2,2,2-trifluoroetoxi)benzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 318.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.0327 |