Learn More
2,2,2-trifluoroetilo 2,5-bis(2,2,2-trifluoroetoxi)benzoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,2-Trifluoroethyl 2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoate |
| CAS | 50778-57-9 |
| Fórmula molecular | C13 H9 F9 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzoic acid','2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)-','2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-Trifluoroethyl 2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9F9O4/c14-11(15,16)4-24-7-1-2-9(25-5-12(17,18)19)8(3-7)10(23)26-6-13(20,21)22/h1-3H,4-6H2 |
| SMILES | FC(F)(F)COC(=O)c1cc(OCC(F)(F)F)ccc1OCC(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trifluoroetilo 2,5-bis(2,2,2-trifluoroetoxi)benzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 400.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 400.0357 |