Learn More
2,2,2-trifluoroetanol, TRC
Código de producto. 30454129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454129 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30454129 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79017550G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroethanol
CAS 75-89-8
Fórmula molecular C2 H3 F3 O
Cantidad 50 g
Sinónimo Ethanol','2,2,2-trifluoro- (6CI','8CI','9CI','ACI), 2,2,2-Trifluoroethanol (ACI), 2,2,2-Trifluoroethan-1-ol, 2,2,2-Trifluoroethyl alcohol, MeSH ID: D014270, NSC 451, TFE, β,β,β-Trifluoroethyl alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
SMILES OCC(F)(F)F
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoroetanol
Peso molecular (g/mol) 100.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.0136