Learn More
2,2,2-Trifluoroetanol, grado de NMR, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11393826 100 g 100 g
11373826 5 g 5 g
11383826 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11393826 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16898.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-89-8 | C2H3F3O | 100.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-89-8
Fórmula molecular C2H3F3O
Peso molecular (g/mol) 100.04
Número MDL MFCD00004672
Clave InChI RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
PubChem CID 6409
ChEBI CHEBI:42330
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoroethan-1-ol
SMILES OCC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroethanol
Punto de fusión -44°C
Densidad 1.391
Punto de ebullición 74°C to 75°C
Temperatura de inflamación 29°C (84°F)
Fórmula lineal CF3CH2OH
Índice de refracción 1.29
Cantidad 100 g
Número UN UN1992
Beilstein 1733203
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.04
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado NMR