Learn More
2,2,2-Trifluoroethanol-d3, for NMR, 99+% atom D, ACROS Organics™
Código de producto. 10033440 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10033440 1 g Glass Bottle 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10033440 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 278780010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2, 2-Trifluoroethanol-d3
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99+ atom% D
Densidad 1.4500g/mL
Deuterio (D) 99.0% min.
Envase Glass Bottle
Cantidad 1 g
CAS 77253-67-9
Fórmula molecular C2H3F3O
Fórmula lineal CF3CD2OD
Número MDL MFCD00037682
Sinónimo 2,2,2-trifluoroethanol-d3, 1,1-2h2-2,2,2-trifluoroetane-1-2h ol, ethan-1,1-d2-ol-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoro 2 h? ethan 2 h ol, 2,2,2-trifluoroethanol-d3 >98 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, >=99.5 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, 99 atom % d cp
Clave InChI RHQDFWAXVIIEBN-IDPMSXFZSA-N
SMILES [2H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
Nombre IUPAC trifluoro(²H₂)etan-1-(²H)ol
Peso molecular (g/mol) 103.06
PubChem CID 2724851
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.06
Grado NMR