Learn More
2,2,2-Trifluoroethanol-d3, 100%(Isotopic), Thermo Scientific™
Código de producto. 11354478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354478 1 g 1 g
11344478 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11354478 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042364.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
NMR Solvent
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77253-67-9
Fórmula molecular C2H3F3O
Peso molecular (g/mol) 103.06
Número MDL MFCD00037682
Clave InChI RHQDFWAXVIIEBN-IDPMSXFZSA-N
Sinónimo 2,2,2-trifluoroethanol-d3, 1,1-2h2-2,2,2-trifluoroetane-1-2h ol, ethan-1,1-d2-ol-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoro 2 h? ethan 2 h ol, 2,2,2-trifluoroethanol-d3 >98 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, >=99.5 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, 99 atom % d cp
PubChem CID 2724851
Nombre IUPAC 1,1-Dideuterio-1-deuteriooxi-2,2,2-trifluoroetano
SMILES [2H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroethanol-d3
Forma física Líquido
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.45 g/mL
Sensibilidad Hygroscopic
Cantidad 1 g
Punto de fusión -44°C
Punto de ebullición 77°C to 80°C
Número UN UN1992
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.06
Porcentaje de pureza 100%