Learn More
2,2,2-Trifluoroetanol-d3, 99% (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 x 1g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334478 1 g 1 g
11386079 5 x 1g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11334478 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042363.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Disolvente para RMN
NMR Solvent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77253-67-9
Fórmula molecular C2H3F3O
Peso molecular (g/mol) 103.06
Número MDL MFCD00037682
Clave InChI RHQDFWAXVIIEBN-IDPMSXFZSA-N
Sinónimo 2,2,2-trifluoroethanol-d3, 1,1-2h2-2,2,2-trifluoroetane-1-2h ol, ethan-1,1-d2-ol-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoro 2 h? ethan 2 h ol, 2,2,2-trifluoroethanol-d3 >98 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, ≥99.5 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, 99 atom % d cp
PubChem CID 2724851
SMILES [2H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroethanol-d3
Forma física Líquido
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.45 g/mL
Envase Ampollas pregraduadas
Sensibilidad Higroscópico
Cantidad 1 g
Punto de fusión de -44 °C
Punto de ebullición De 77 °C a 80 °C
Número UN UN1992
Nombre IUPAC trifluoro(²H₂)etan-1-(²H)ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.06
Porcentaje de pureza 99%