Learn More
2,2,2-Trifluoroetanol-d2, 98 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11324478 1 g 1 g
11314478 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11324478 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042362.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Disolvente para RMN
NMR Solvent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132248-58-9
Fórmula molecular C2H3F3O
Peso molecular (g/mol) 102.052
Número MDL MFCD00082609
Clave InChI RHQDFWAXVIIEBN-DICFDUPASA-N
Sinónimo 2,2,2-trifluoroethanol-1,1-d2, trifluoroethanol-d2, 2,2,2-trifluoroethanol-d2, trifluoro 2 h? ethanol, 2,2,2-trifluoroethyl-1,1-d2 alcohol, 2 2 2-trifluoroethyl-1 1-d2 alcohol, 2,2,2-trifluoroethanol-1,1-d2 99.5 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-1,1-d2, 99.5 atom % d, 2 2 2-trifluoroethyl-1 1-d2 alcohol 99.5
PubChem CID 12255976
Nombre IUPAC 1,1-Dideuterio-2,2,2-trifluoroetanol
SMILES C(C(F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroethanol-d2
Forma física Líquido
Nombre de nota Isotopic
Sensibilidad Higroscópico
Cantidad 1 g
Punto de fusión de -44 °C
Punto de ebullición De 77 °C a 80 °C
Número UN UN1992
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.02
Porcentaje de pureza 98%