Learn More
2,2,2-Trifluoroethanol, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. 15638190 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15638190 500 g Glass bottle 500 g
15628190 25 g Glass bottle 25 g
15618190 100 g Glass bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15638190 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor T63002500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Grado de reactivo,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-89-8
Fórmula molecular C2H3F3O
Peso molecular (g/mol) 100.04
Número MDL MFCD00004672
Clave InChI RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
PubChem CID 6409
ChEBI CHEBI:42330
SMILES OCC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroethanol
Punto de fusión -44°C
Color Incolora
Densidad 1.373g/mL at 25°C
Punto de ebullición 73°C to 77°C
Temperatura de inflamación 29°C (84.2°F)
Olor Characteristic
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CF3CH2OH
Cantidad 500 g
Número UN UN1986
Beilstein 1733203
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoroetanol
Densidad del vapor 3.5 (vs air)
Presión de vapor 70mmHg (25°C)
Porcentaje de pureza ≥99%