Learn More
2,2,2-Trifluoroethanol, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. 15628190 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15628190 25 g Glass bottle 25 g
15618190 100 g Glass bottle 100 g
15638190 500 g Glass bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15628190 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor T6300225G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Grado de reactivo,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-89-8
Fórmula molecular C2H3F3O
Peso molecular (g/mol) 100.04
Número MDL MFCD00004672
Clave InChI RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
PubChem CID 6409
ChEBI CHEBI:42330
SMILES OCC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroethanol
Punto de fusión -44°C
Color Incolora
Densidad 1.373g/mL at 25°C
Punto de ebullición 73°C to 77°C
Temperatura de inflamación 29°C (84.2°F)
Olor Characteristic
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CF3CH2OH
Cantidad 25 g
Número UN UN1986
Beilstein 1733203
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoroethan-1-ol
Densidad del vapor 3.5 (vs air)
Presión de vapor 70mmHg (25°C)
Porcentaje de pureza ≥99%