Learn More
2,2,2-Trifluoroethanol, ≥99.8% (GC), Eluent additive for LC-MS, Solstice
Código de producto. 15670800 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
10 x 1 mL
Envase:
Ampolla
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
50 ml
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15670800 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
15628500 10 x 1 mL Ampolla paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15670800 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 0584150ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Eluent additive for LC-MS
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-89-8
Fórmula molecular C2H3F3O
Peso molecular (g/mol) 100.04
Número MDL MFCD00004672
Clave InChI RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
PubChem CID 6409
ChEBI CHEBI:42330
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoroetanol
SMILES OCC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroethanol
Punto de fusión -44°C (literature)
Color Incolora
Densidad 1.391g/mL at 20°C, 1.373g/mL at 25°C
Punto de ebullición 77°C to 80°C
Temperatura de inflamación 29°C (84.2°F)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3CH2OH
Índice de refracción n20/D 1.3(lit.)
Cantidad 50 mL
Número UN UN1986
Beilstein 1733203
Densidad del vapor 3.5 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.04g/mol
Presión de vapor 70mmHg (25°C)